Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Espátula de muestreo, 14 in.
Código de producto. 13442489
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
35,6 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
13442489 35,6 cm paquete de 50
1 options
Código de producto. 13442489 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H369300050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para todo tipo de material en polvo o granulado. Las espátulas son ideales para tomar muestras estériles durante las inspecciones de calidad del proceso y para perforar bolsas de papel revestidas de plástico o paquetes similares.
La tradicional forma de V hace que la transferencia de medios en polvo, en copos, cristalinos o granulares
sea muy fácil. La espátula larga de 14 in es perfecta para desalojar reactivos apelmazados o cristalizados de las profundidades de botellas altas o recipientes que tengan un diámetro de cuello tan pequeño como 0,75 in. (18 mm)
  • Longitud de 30 cm (14 in)
  • Poliestireno de alto impacto
  • Envasado individual
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Lote estampado, enviado con certificado de procesamiento
  • Modelo estéril de 9 in disponible, 14-358-20
  • Modelo no estéril de 9 in: 03-421-149
Especificaciones
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Extremo puntiagudo
Capacidad (métrico) 23 mL
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Espátula de muestreo con canal en forma de V
Para utilizar con (equipo) Frascos o recipientes altos
Para utilizar con (aplicación) Ideal para cualquier tipo de material granulado o en polvo; perfecta para la toma de muestras estériles durante inspecciones de calidad de los procesos; despega reactivos incrustados o cristalizados de los fondos de frascos o recipientes altos
Longitud de la hoja (imperial) 10 in
Longitud (imperial) 14 in
Longitud del mango (imperial) 4 in
Longitud del mango (métrico) 10,2 cm
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 35,6 cm