Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cucharas de muestreo estériles rojas
Descripción
Forma y tamaño perfectos para tomar muestras, especialmente de recipientes de boca ancha.
- Diseñadas para contener distintas capacidades, estas palas de una sola pieza están moldeadas de poliestireno de alto impacto.
- Las cucharas de muestreo de 2 oz y 4 oz tienen un mango largo que aumenta la distancia entre la mano y la muestra.
- Colocadas sobre una superficie plana permanecen en posición vertical y pueden usarse como barquillas de pesaje.
- La cuchara de color reduce la posibilidad de que quede olvidada accidentalmente en una muestra; puede servir como código para evitar la contaminación cruzada y proporcionar un fondo contrastante para muestras de colores claros.
- Fabricado con materiales de calidad FDA.
- Sellado individualmente y esterilizado en una bolsa de polietileno, listo para un solo uso y eliminación.
- Lote sellado para un seguimiento preciso del lote; se envía con un certificado de procesamiento para esterilización.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 paq. |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Color | Rojo brillante |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Pala |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de boca ancha |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para tomar muestras, especialmente de recipientes de boca ancha, reduce la posibilidad de que la muestra residual permanezca en la pala o que la pala quede atrás en una muestra |
| Longitud (imperial) | 8,68 in |
| Mostrar más |