Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cucharas de muestreo estériles rojas
Código de producto. 15570132
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
250 mL
Cantidad:
10 paq.
100/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
15570132 250 mL 10 paq. paquete de 10
15550132 125 mL 10 paq. paquete de 10
15530132 60 mL 10 paq. paquete de 10
11781776 60 mL 100/caja paquete de 100
11761776 250 mL 100/caja paquete de 100
11771776 125 mL 100/caja paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15570132 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H369062010
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forma y tamaño perfectos para tomar muestras, especialmente de recipientes de boca ancha.
  • Diseñadas para contener distintas capacidades, estas palas de una sola pieza están moldeadas de poliestireno de alto impacto.
  • Las cucharas de muestreo de 2 oz y 4 oz tienen un mango largo que aumenta la distancia entre la mano y la muestra.
  • Colocadas sobre una superficie plana permanecen en posición vertical y pueden usarse como barquillas de pesaje.
  • La cuchara de color reduce la posibilidad de que quede olvidada accidentalmente en una muestra; puede servir como código para evitar la contaminación cruzada y proporcionar un fondo contrastante para muestras de colores claros.
  • Fabricado con materiales de calidad FDA.
  • Sellado individualmente y esterilizado en una bolsa de polietileno, listo para un solo uso y eliminación.
  • Lote sellado para un seguimiento preciso del lote; se envía con un certificado de procesamiento para esterilización.
Especificaciones
Cantidad 10 paq.
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8 oz
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Rojo brillante
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (equipo) Recipientes de boca ancha
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para tomar muestras, especialmente de recipientes de boca ancha, reduce la posibilidad de que la muestra residual permanezca en la pala o que la pala quede atrás en una muestra
Longitud (imperial) 7,5 in
Tamaño Cuenco de 13,5 x 5,4 x 4,9 cm (largo x ancho x alto)
Anchura (imperial) 2,12 in
Anchura (métrico) 5,4 cm
Incluye Certificado de esterilización
Longitud del mango (imperial) 2,18 in
Longitud del mango (métrico) 5,6 cm
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 19 cm