Learn More
Bel-Art™ Cucharas de muestreo estériles grandes SP Scienceware™ Sterileware™
Descripción
La cuchara de muestreo grande y estéril es ideal para el muestreo de semisólidos, líquidos viscosos o materiales a granel
- Las cucharas de 30 ml (1 oz) están fabricadas con plástico de poliestireno de alto impacto con certificación de la FDA
- El mango largo mantiene la mano alejada de la muestra
- Se han sellado y esterilizado individualmente en una bolsa de polietileno lista para un único uso y su posterior eliminación
- Lote estampado para un seguimiento preciso del lote; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 1 oz |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Cuchara para muestras |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para muestreo de semisólidos, líquidos viscosos o materiales a granel |
| Longitud (imperial) | 10 pulg |
| Tamaño | Grande |
| Mostrar más |