Learn More
Bel-Art™ Cucharillas de muestreo de ahorro Sterileware
Descripción
Includes
Certificado de procesamiento para la esterilización
Una medida económica y precisa para mediciones de compuestos secos o líquidos.
- La capacidad se indica en cada pala blanca
- La nivelación de la muestra al borde superior plano garantiza un medición de volumen repetible y consistente
- La forma de fondo plano y su peso ligero permiten su uso como navecilla de pesaje
- Las palas de una sola pieza están fabricadas de plástico de poliestireno duradero, de grado FDA y de alto impacto
- Los estériles se sellan y esterilizan individualmente en una bolsa de polietileno lista para un uso y desecho único, el lote estampado para un rastreo preciso del lote y se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Pk. |
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Forma | Fondo plano |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Pala |
| Mostrar más |
Los productos esterilizados no son retornables.