Learn More
Bel-Art™ Cucharillas de muestreo de ahorro Sterileware
Código de producto. 11322174
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
63 ml
83 ml
125 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11322174 63 ml paquete de 50
11332174 83 ml paquete de 50
11342174 125 ml paquete de 50
11352174 250 ml paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11322174 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F369330001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una medida económica y precisa para mediciones de compuestos secos o líquidos
Una medida económica y precisa para mediciones de compuestos secos o líquidos.
  • La capacidad se indica en cada pala blanca
  • La nivelación de la muestra al borde superior plano garantiza un medición de volumen repetible y consistente
  • La forma de fondo plano y su peso ligero permiten su uso como navecilla de pesaje
  • Las palas de una sola pieza están fabricadas de plástico de poliestireno duradero, de grado FDA y de alto impacto
  • Los estériles se sellan y esterilizan individualmente en una bolsa de polietileno lista para un uso y desecho único, el lote estampado para un rastreo preciso del lote y se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Cantidad 50/Pk.
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Forma Fondo plano
Capacidad (imperial) 2 oz
Capacidad (métrico) 63 ml
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (aplicación) Proporciona una medida precisa para mediciones de compuestos secos o líquidos
Longitud (imperial) 5¹⁄₁₆ pulg.
Tamaño 9.4 x 4.4 x 2.7 cm (LxWxH) Bowl
Anchura (imperial) 1,9 cm (1 x 34 pulg)
Anchura (métrico) 4,4 cm
Incluye Certificado de procesamiento para la esterilización
Longitud del mango (imperial) 1,375 pulg.
Longitud del mango (métrico) 3,5 cm
Material Poliestireno de alto impacto (grado FDA)
Longitud (métrico) 12,9 cm
Mostrar más Mostrar menos
Los productos esterilizados no son retornables.