Learn More
Bel-Art™ Gradilla para frascos de patrones SP Scienceware™
Descripción
- Adecuado para su uso en desecadores 1.0 a 4.0 Secador™ para aplicaciones de almacenamiento de baja humedad
- Estructura acrílica transparente para una fácil visualización de las etiquetas
- Almacena 30 frascos estándar de 23 mm en un tamaño compacto
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Admite | Viales (25 mm) |
| Material | Acrílico |
| Posiciones | 30 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 13 × 3,37 × 0,87 pulg (33 × 11 × 2,2 cm) |
| Longitud (métrico) | 33 cm |
| Mostrar más |