Learn More
Bel-Art™ Bandeja de incubación apilable de placas Petri
Descripción
- Admite cinco placas Petri de 100 mm o quince de 60 mm.
- Fabricados en polipropileno
- Incluye dos áreas para etiquetas para la identificación de muestras y orificios en la parte inferior para facilitar el flujo de aire
- No se recomienda por encima de 100 °C (212 °F); la esterilización en autoclave puede deformarse.
- Desinfectado con etanol al 70% o desinfectantes de laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Placas de Petri |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Capacidad para 5 placas Petri de 100 mm o 15 de 60 mm |
| Longitud (métrico) | 251 mm |
| Mostrar más |