Learn More
Bel-Art™ Botellas con bomba de pulverización
Descripción
La botella con émbolo de polietileno de baja densidad proporciona una fina capa de rocío.
- Incluye tapón transparente para evitar la evaporación y fugas accidentales
- 12/paq.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Translúcido, Blanco |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 12/Pk. |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecho, de rosca |
| Altura (métrico) | 171.5 mm |
| Mostrar más |