Learn More
Bel-Art™ Plataforma de agitador orbital ProCulture
Código de producto. 12338059
Change view
Click to view available options
Órbita:
22 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
12338059 22 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12338059 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F370410000
Convierte un agitador magnético estándar en una plataforma de agitación orbital que ahorra gastos y espacio para equipos de laboratorio adicionales.
Turns a standard magnetic stirrer into an orbital shaking platform saving the expense and space requirements of additional lab equipment.
Perfecta para placas, matraces y bandejas, también resulta ideal para el procesamiento con técnica Western Blot.
  • Para agitado y mezclado; diámetro de órbita rotatoria de 21,7 mm (7/8 in)
  • El ajuste del agitador se controla configurando el agitador magnético a la velocidad deseada
  • La plataforma protege el mecanismo de funcionamiento contra los derrames
  • La superficie no deslizante evita que los recipientes se deslicen
  • La base incorpora soportes de mano integrados para la elevación y el transporte
  • Admite hasta 6,8 kg (15 lb)
  • Dimensiones: 8,9 x 8,9 x 2,1 pulg
  • Peso: 2,2 lb
Patente de Estados Unidos 5,409,312.
Especificaciones
Órbita 22 mm
Capacidad portante (métrico) 6.8 kg
Intervalo de velocidad De 0 a 300 rpm
Tensión 0/1 V
Tipo de producto Agitador de plataforma orbital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,9 x 8,9 x 2,1 in (22,5 x 22,5 x 5,3 cm)
Altura (imperial) 2,1 in
Altura (métrico) 5,3 cm
Longitud (imperial) 8,9 in
Longitud (métrico) 22,5 cm
Anchura (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 22,5 cm
Peso con embalaje (imperial) 2,25 lb
Peso con embalaje (métrico) 1 kg
Modelo Proculture Oribital Shaker