Learn More
Bel-Art™ Barra de agitación magnética en cápsula SP Scienceware™ Spinbar™
Código de producto. 11867473
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
5,3 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11867473 5,3 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11867473 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F371520000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La cápsula evita que la barra de agitación gire hacia fuera del centro y dañe las sondas y geles de pH.
  • La barra agitadora magnética de forma poligonal gira dentro de la cápsula de poliestireno
  • Evita daños durante los ajustes de pH y en los geles durante los procedimientos de tinción/decoloración
  • La cápsula grande y plana mantiene la barra de agitación constantemente centrada en la parte inferior de las unidades de electroforesis verticales para mezclar eficazmente el tampón de procesamiento
  • Evita que la barra de agitación se vea obstaculizada por productos químicos que, en agua, se transforman en gel pegajoso y permiten una disolución eficaz
  • Después de su uso, la cápsula se puede desmontar fácilmente para su limpieza
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Incluye Barra de agitación magnética poligonal de30 x 8 mm
Recubrimiento PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diámetro (métrico) 5.3 cm
Longitud (métrico) 5,3 cm
Material PS (poliestireno)
Cantidad 1
Forma Poligonal
Tipo Magnetic Stir Bar