Learn More
Bel Art™ Desecadoras de vacío de diseño compacto SP Scienceware™
Código de producto. 11326984
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
20,6 cm
26 cm
31 cm
Color:
Blanco
Transparente
Material:
Policarbonato
Polipropileno, policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Color Material unitSize
11326984 26 cm Blanco Polipropileno, policarbonato cada uno
11316984 20,6 cm Blanco Polipropileno, policarbonato cada uno
11852732 31 cm Blanco Polipropileno, policarbonato cada uno
10461135 20,6 cm Transparente Policarbonato cada uno
10236044 26 cm Transparente Policarbonato cada uno
11357184 31 cm Transparente Policarbonato cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11326984 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F420200000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Secciones superior e inferior, junta tórica de neopreno, llave de paso, placa de muestras de polipropileno
Desgasifique líquidos de forma rápida y fácil en el laboratorio o en el aula con estos pequeños desecadores de vacío de plástico
Desgasifique líquidos de forma rápida y fácil en el laboratorio o en el aula con estos pequeños desecadores de vacío de plástico
  • Las unidades resistentes y a prueba de rotura proporcionan almacenamiento en seco y protección para los productos sensibles
  • Más ligero y menos costoso que los modelos de vidrio de tamaño similar; no se agrieta como el vidrio
  • Mantenga el vacío completo (29,9 in Hg) a temperatura ambiente durante 24 horas
  • La llave de paso de polipropileno cónico con tapón de PTFE es compatible con tubos con un diámetro interno de 6,35 a 9,5 mm (de 1/4 a 3/8 in) y permite una entrada controlada del aire, lo que evita turbulencias innecesarias
  • La junta tórica de neopreno garantiza un sellado hermético de hasta 0°C sin necesidad de grasa (el anillo no se dañará si se usa grasa)
  • La parte superior de policarbonato transparente Flat Dome con un gran mango acanalado maximiza el espacio interior y proporciona un promedio de volumen interior superior del 13 % en comparación con las cúpulas hemisféricas estándar
  • Todos los modelos incluyen una placa perforada de 0,32 cm de grosor; se puede colocar un desecante desechable o reutilizable sobre dicha placa o bajo ella
  • Los modelos con fondo de policarbonato transparente ofrecen una mayor visibilidad desde más ángulos
  • Los modelos con fondo de polipropileno blanco son compatibles con crisoles incandescentes en placas de desecador cerámico de alto calor Minerit HD (disponibles por separado, serie F42038)
  • Los modelos con fondos de policarbonato transparente ofrecen una mayor visibilidad desde más ángulos
Especificaciones
Color Blanco
Material Polipropileno, policarbonato
Tipo de producto Desecador para vacío
Incluye Secciones superior e inferior, junta tórica de neopreno, llave de paso, placa de muestras perforada de polipropileno de 0,32 cm de grosor, llave de paso de polipropileno cónica con tapón de PTFE y asa roja, parte superior de policarbonato transparente abovedada con pomo grande acanalado
Altura (métrico) 26 cm
Altura (imperial) 10,25 in
Diámetro interior (imperial) 7,75 in
Diámetro de la brida exterior (imperial) 9,06 in
Diámetro de la placa (imperial) 7,4 in
Diámetro de la brida exterior (métrico) 23 cm
Diámetro de la placa (métrico) 19 cm
Diámetro interior (métrico) 19,7 cm
Diámetro exterior (imperial) 23.3 cm