Learn More
Bel-Art™ Gabinete con bandeja deslizante
Código de producto. 10530754
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (imperial):
14 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (imperial) Tamaño de la unidad
10530754 14 in cada uno
1 options
Código de producto. 10530754 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H445830000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    313.85€ / paquete de 1
    Ahorro 43.15€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Armario compacto para organizar y almacenar portaobjetos de microscopio
  • El armario de tamaño pequeño se puede colocar en la mesa de trabajo, lo que permite un fácil acceso a las diapositivas
  • Almacenamiento sin polvo
  • Tiene capacidad para 240 portaobjetos en 12 bandejas para microscopio (n.° de fabricante: H44581-0000, no incluido)
  • Carcasa exterior de polipropileno; raíles de bandeja de poliestireno
  • Puerta acrílica deslizante verticalmente transparente con pomo de puerta
  • 35,6 largo x 20,8 ancho x 25,4 alto cm (14 x 83/16 x 10 in)
Especificaciones
Tipo Gabinete de almacenamiento deslizante
Capacidad para portaobjetos 240
Fondo (imperial) 14 in
Fondo (métrico) 356 mm
El dispositivo tiene 240
Para utilizar con (equipo) Microscopio
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 254 mm
Material Polipropileno, poliestireno
Anchura (imperial) 5,18 in
Anchura (métrico) 131 mm