Learn More
Bel-Art™ Tira de soporte para diapositivas
Descripción
- La ranura inclinada acepta hasta 10 portaobjetos simples o dobles colocados en un extremo
- El borde delantero sirve como lugar para secar los portaobjetos
- Fabricado de poliestireno de larga duración
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte para portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 10 |
| Color | Blanco |
| El dispositivo tiene | 10 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,84 x 1,96 x 1,181 in. (25 x 5 x 0,3 cm) |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio |
| Altura (imperial) | 1,181 in |
| Altura (métrico) | 0,3cm |
| Longitud (imperial) | 9,84 in |
| Longitud (métrico) | 25cm |
| Mostrar más |