Learn More
Bel-Art™ Embudos Buchner de una sola pieza
Código de producto. 12394036
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
150 ml
400 ml
1000 ml
Diámetro de la placa (métrico):
3,6cm
7,0cm
10,4cm
12,2cm
Diámetro del área superior (métrico):
4,2cm
8,1cm
11,3cm
13,2cm
Longitud del tubo (métrico):
6,0cm
6,1cm
7,1cm
10,0cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro de la placa (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Longitud del tubo (métrico) unitSize
12394036 150 ml 7,0cm 8,1cm 6,0cm cada uno
12384036 50 ml 3,6cm 4,2cm 6,1cm cada uno
12304046 400 ml 10,4cm 11,3cm 7,1cm cada uno
12314046 1000 ml 12,2cm 13,2cm 10,0cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12394036 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F146090000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
HDPE de una pieza con placa de filtro porosa Fritware™ de polietileno y sellada
  • La placa de filtro de porosidad gruesa (de 90 a 130 micrómetros) proporciona retención y un flujo rápido bajo vacío
  • Utilizable con o sin papel de filtro
  • Utilizado por debajo de 52 °C (125 °F)
  • Usado con Vac-Ring Sello de filtro (n.° de fabricante 38959-0000) para una rápida instalación del filtro
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 8,1cm
Capacidad (métrico) 150 ml
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Altura (métrico) 14 cm
Descripción Filtro de polietileno Fritware™
Diámetro de la placa (métrico) 7,0cm
Incluye Fritware™ filtro de polietileno
Longitud del tubo (métrico) 6,0cm
Porosidad Grueso
Tamaño de poro De 90 a 130μ
Temperatura máx. (imperial) 125 °F
Temperatura máxima 52 °C
Tipo de producto Embudo Büchner