Learn More
Bel-Art™ Embudos Buchner de una sola pieza
Descripción
- La placa de filtro de porosidad gruesa (de 90 a 130 micrómetros) proporciona retención y un flujo rápido bajo vacío
- Utilizable con o sin papel de filtro
- Utilizado por debajo de 52 °C (125 °F)
- Usado con Vac-Ring Sello de filtro (n.° de fabricante 38959-0000) para una rápida instalación del filtro
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 4,2cm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Altura (métrico) | 12.7 cm |
| Descripción | Filtro de polietileno Fritware™ |
| Diámetro de la placa (métrico) | 3,6cm |
| Incluye | Fritware™ filtro de polietileno |
| Longitud del tubo (métrico) | 6,1cm |
| Porosidad | Grueso |
| Tamaño de poro | De 90 a 130μ |
| Mostrar más |