Learn More
Bel-Art™ Desecador de vacío SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™
Código de producto. 11778154
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
65 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11778154 65 l 1 PCS
1 options
Código de producto. 11778154 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F420290000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.00€
    511.12€ / paquete de 1
    Ahorro 32.88€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Includes
Dos estantes de polipropileno extraíbles, 36,5 y 22,5 cm
Ofrece un espacio amplio para materiales de gran tamaño sensibles a la humedad. Además, es portátil y fácil de usar. La llave de paso del desecador de vacío Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™ presenta una válvula de PTFE fácil de girar que permite la entrada de aire y una perturbación mínima del interior de la cámara y su contenido.
Proporciona un interior espacioso para materiales grandes y sensibles a la humedad, así como portabilidad y facilidad de uso. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™ La grifo de paso cónica con desecador de vacío tiene una válvula PTFE de fácil giratorio que permite la entrada suave del aire y la mínima perturbación de la cámara interior y su contenido.
  • Se usa para degasificar líquidos, sólidos porosos o moldes de silicona para eliminar las burbujas de aire.
  • Su amplio volumen interno de 65 litros permite contener elementos de hasta 45 cm de alto o ancho, incluidos gradillas, bandejas e instrumentos.
  • Mantiene un vacío completo (29 in. Hg) a temperatura ambiente durante 24 horas.
  • El policarbonato de laboratorio proporciona una visión clara y sin obstáculos del contenido; resistente a los productos químicos más comunes y a la tensión térmica.
  • Las asas laterales facilitan el transporte y se pueden utilizar como un punto de fijación de sellos antimanipulación
  • Los puertos de gas se pueden cerrar para utilizar el desecador con cartuchos de desecante estándar, F420450250, F420450200 y F420480100.
  • Incluye dos estantes de polipropileno extraíbles; 36,5 y 22,5 cm
Specifications
Color Transparente
Material Policarbonato
Tipo de producto Desecador para vacío
Incluye 1 puerto para gas, 2 estantes de polipropileno extraíbles (368,3 y 228,6 mm [14,5 y 9 in]), llave de paso de polipropileno con tapón de PTFE y mango rojo
Volumen (métrico) 65 l
Altura (métrico) 45 cm
Altura (imperial) 18 in
Diámetro interior (métrico) 36.5 cm
Diámetro exterior (imperial) 45 cm
Peso (imperial) 11 lb
Peso (métrico) 5 kg