Learn More
Bel Art™ Secador™ Gabinete desecador estándar, modelo vertical
Código de producto. 10260702
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
31,4 cm
41,7 cm
51,8 cm
51,8 cm
Color:
Azul con puerta transparente
Transparente
Transparente con tapones de cierre azules
Ámbar
N.º de estantes:
2
3
Volumen (imperial):
1,17 pies cúb.
1,58 pies cúb.
1,9 pies cúb.
1,9 pies cúb.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Color N.º de estantes Volumen (imperial) unitSize
10260702 51,8 cm Transparente 3 1,9 pies cúb. cada uno
11822732 51,8 cm Azul con puerta transparente 3 1,9 pies cúb. cada uno
10551712 51,8 cm Transparente con tapones de cierre azules 3 1,9 pies cúb. cada uno
11816890 31,4 cm Ámbar 2 1,17 pies cúb. cada uno
11826890 41,7 cm Ámbar 3 1,58 pies cúb. cada uno
11836890 51,8 cm Ámbar 3 1,9 pies cúb. cada uno
12318995 41,7 cm Transparente 3 1,58 pies cúb. 1 PCS
11842742 31,4 cm Transparente 2 1,17 pies cúb. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10260702 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F420741000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construido de Durastar™ copoliéster. Bel-Art™ Secador™ Armarios desecadores estándar: Los modelos verticales bloquean el 99% de la luz ultravioleta y son resistentes a las manchas, al agrietamiento y al ataque químico.
Construido de Durastar™ copoliéster. Bel-Art™ Secador™ Armarios desecadores estándar: Los modelos verticales bloquean el 99% de la luz ultravioleta y son resistentes a las manchas, al agrietamiento y al ataque químico.
  • Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible más de un 50 % por lo que se convierten en la opción perfecta para almacenar materiales sensibles a la luz, como reactivos, estándares analíticos y compuestos en fase de investigación
  • Las puertas grandes maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
  • Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
  • El higrómetro digital fácil de ver se encuentra ubicado en la puerta delantera; la puerta basculante lateral se abre a la izquierda
  • Tamaño compacto de 34,1 cm de ancho x 41,4 cm de profundidad para ahorrar espacio al apilar hasta 3 unidades de alto.
  • Estantes de repuesto disponibles; Las unidades 4.0 se pueden convertir de configuración vertical a horizontal o viceversa girando la unidad y solicitando la cantidad adecuada de estantes.
  • Se puede utilizar con cartuchos desecantes, F42049-0100 o F42046-0000
Información de órdenes
Hay estantes de repuesto disponibles: Estante de repuesto para gabinetes horizontales 4.0, n.° de fabricante 420740001 o Estante de repuesto para gabinetes verticales 2.0, 3.0 o 4.0, n.° de fabricante 420741001. Úselo con cartuchos desecantes N.° de fabricante: F42049-0100, F42046-0000
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Transparente
Modelo de cabina Vertical
Material Copoliéster
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Abisagrado a la izquierda y con juntas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento fácil y confiable de productos sensibles a la humedad y la luz, bloquea el 99% de la luz UV, se utiliza con desecante desechable o reutilizable
Incluye Asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones indebidas, higrómetro montado en puerta
Modelo 4
N.º de estantes 3
Resistencia Productos químicos, tinciones y grietas finas
Tipo de estante Extraíble perforado
Volumen (imperial) 1,9 pies cúb.
Anchura (imperial) 13,4 in
Anchura de la puerta (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 34,1 cm
Anchura de la puerta (métrico) 22,5 cm
Altura (imperial) 20,4 in
Altura de la abertura (imperial) 16,4 in
Altura (métrico) 51,8 cm
Fondo (imperial) 16,3 in
Fondo (métrico) 41,4 cm