Learn More
Bel Art™ Secador™ Gabinete desecador con purga de gas
Código de producto. 31337577
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
21,3 cm
41,7cm
41,7 cm
51,8 cm
51.8 cm
Color:
Transparente
Ámbar
N.º de estantes:
1 fijo ventilado ajustable
2 estantes ajustables con ventilación
3
3 estantes extraíbles perforados
Modelo:
1
3,0
4
4.0
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Color N.º de estantes Modelo unitSize
31337577 51.8 cm Transparente 2 estantes ajustables con ventilación 4.0 -
17830126 41,7 cm Transparente 3 estantes extraíbles perforados 3,0 cada uno
12776778 21,3 cm Transparente 1 fijo ventilado ajustable 1 cada uno
13440147 51,8 cm Transparente 3 4 cada uno
12786778 41,7cm Ámbar 3 3,0 cada uno
15149124 51,8 cm Ámbar 3 4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31337577 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F420740002
Disponible en una amplia gama de tamaños para desecación purgada con gas.
Disponible en una amplia gama de tamaños para desecación purgada con gas.
  • Crear un ambiente controlado con desecación con nitrógeno seco u otros gases de elección; Libre de polvo y deseable para muchas aplicaciones, incluidos entornos de salas blancas.
  • Las válvulas de puerto de gas montadas en la parte trasera aceptan tubos de 0,25 in y se pueden cerrar para usar desecantes estándar
  • El atractivo diseño y la robusta construcción del Secador La línea de armarios desecadores asegura un almacenamiento fácil y confiable de productos sensibles a la humedad y a la luz; Durastar™ La construcción de copoliéster bloquea el 99% de la luz ultravioleta y resiste las manchas, el agrietamiento y el ataque químico.
  • Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible en más del 50 % para almacenar de un modo óptimo materiales sensibles a la luz, como reactivos, patrones analíticos y compuestos en fase de investigación
  • Sus puertas de gran tamaño equipadas con un higrómetro con marcador fácil de ver maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
  • Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; Espacio para desecante debajo del estante inferior
  • Modelos 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0: Las unidades verticales tienen un tamaño compacto de 16,3 L x 13,4 in de ancho para ahorrar espacio al apilar hasta 3 unidades de alto y una puerta lateral batiente que se abre hacia la izquierda; El modelo horizontal 4.0 tiene un tamaño más ancho, una altura más baja y una puerta estilo horno abatible.
  • Patentes de EE.UU.: 6.834.920; 7.318.630 y D474.626
Dimensiones
  • Secador 1.0: 0,74 pies cúbicos de volumen interno, 16,3 L x 13,4 W x 8,4 in. H
  • Secador 2.0: volumen interno de 1,16 pies cúbicos, 16,3 L x 13,4 W x 12,4 in. H
  • Secador 3.0: volumen interno de 1,55 pies cúbicos, 16,3 L x 13,4 W x 16,4 in.H
  • Secador 4.0: volumen interno de 1,87 pies cúbicos, 16,3 L x 13,4 W x 20,4 in. H
Información de órdenes
Úselo con cartuchos desecantes números de fabricante 420450250, 420450200, 420480100. Estantes de repuesto disponibles: Las unidades 4.0 se pueden convertir de configuración vertical a horizontal o viceversa girando la unidad y ordenando el número adecuado de estantes; Estante de repuesto para gabinetes horizontales de 4.0 in, n.° de fabricante 420740001 o estante de repuesto para gabinetes verticales de 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0 in, n.° de fabricante 420741001.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Transparente
Modelo de cabina Horizontal
Material Copoliéster
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Abisagrado por la base y con juntas
Para utilizar con (aplicación) Genere un entorno controlado mediante la desecación con nitrógeno seco u otros gases, sin polvo y conveniente para numerosas aplicaciones, incluso en entornos de salas limpias
Admite 70 latas
Incluye Válvulas con puerto de gas y montaje trasero, asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones, higrómetro montado en puerta
Modelo 4.0
N.º de estantes 2 estantes ajustables con ventilación
Resistencia Productos químicos, tinciones y grietas finas
Volumen (imperial) 1,87 pies cúb.
Anchura (imperial) 13,4 in
Anchura de la puerta (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 34.1 cm
Anchura de la puerta (métrico) 22.5 cm
Altura (imperial) 20,4 in
Altura de la abertura (imperial) 16,4 in
Altura (métrico) 51.8 cm
Fondo (imperial) 16,3 in
Fondo (métrico) 41.4 cm