Learn More
Bel-Art™ Gránulos de sustitución de desecante para el módulo del desecador automático SP Scienceware™ Secador™, 26 g
Código de producto. 11721436
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
5 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
11721436 5 cm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11721436 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F420740020
Partículas de gel de sílice con indicación de color para su uso en el módulo del desecador automático Secador
Partículas de gel de sílice con indicación de color para su uso en el módulo del desecador automático Secador
Se regenera automáticamente durante miles de ciclos.
  • Absorbe la humedad del aire
  • Inerte, no tóxico, no corrosivo
  • No se desintegrará en polvo incluso después de la regeneración repetida
  • El indicador de humedad que cambia de color cambia de azul a rosa claro para indicar la saturación
  • Los tonos rosa/marrón oscuro indican la sustitución debida
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 5 cm
Tipo de producto Gránulo de sustitución de desecante
Material Gel de sílice
Para utilizar con (aplicación) Gránulos de gel de sílice de indicación de color para el uso en el módulo del desecador automático Secador™
Peso (métrico) 26 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • secador auto-desiccator module desicant replacement beads
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride