Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecador automático SP Scienceware™ Secador™: modelos verticales
Código de producto. 12319005
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Modelo de cabina:
Vertical
Vertical, tintado
Tensión:
230 V
230V
Volumen (imperial):
1,16 pies cúb.
1,55 pies cúb.
1,87 pies cúb.
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Modelo de cabina Tensión Volumen (imperial) Tamaño de la unidad
12319005 Transparente Vertical 230 V 1,55 pies cúb. cada uno
15177823 Ámbar Vertical, tintado 230 V 1,16 pies cúb. cada uno
11846890 Ámbar Vertical, tintado 230V 1,87 pies cúb. cada uno
12309005 Transparente Vertical 230 V 1,16 pies cúb. cada uno
11802742 Transparente Vertical 230 V 1,87 pies cúb. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12319005 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F420731220
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Entorno seco que bloquea la luz UV con deshumidificación electrónica automática
Entorno seco que bloquea la luz UV con deshumidificación electrónica automática
La estructura de diseño atractivo y resistente de la línea Secador de cabinas de desecadores garantiza un almacenamiento fácil y fiable de productos sensibles a la humedad y la luz.
  • El sistema de deshumidificación electrónica patentado reduce la humedad y hace circular el aire seco automáticamente, lo que libera a los usuarios de las tareas de monitorización y cambio de desecantes.
  • La construcción de copoliéster Durastar™ bloquea el 99 % de la luz UV y es resistente a coloraciones, agrietamientos y ataques con sustancias químicas
  • Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible en más del 50 % para almacenar materiales sensibles a la luz como reactivos, patrones analíticos y compuestos en investigación
  • Sus puertas de gran tamaño equipadas con un higrómetro con marcador fácil de ver maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
  • Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
  • EE. UU. de EE. UU.: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 y D474,626
  • Las unidades 4.0 pueden pasar de una configuración vertical a una vertical y viceversa girando la unidad y pidiendo el número adecuado de estantes (véase la información de pedido)
Dimensiones:
  • Secador 2.0: 0,03 metros cúbicos (1,16 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 314,96 mm (16,3 x 13,4 x 12,4 in, an. x p. al.)
  • Secador 3.0: 0,03 metros cúbicos (1,55 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 314,96 mm (16,3 x 13,4 x 16,4 in, an. x p. al.)
  • Secador 4.0: 0,03 metros cúbicos (1,87 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 x 340,36 x 314,96 mm (16,3 x 13,4 x 20,4 in, an. x p. al.)
Información de órdenes
Hay estantes de repuesto disponibles.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Transparente
Modelo de cabina Vertical
Material Copoliéster
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Oscilación lateral
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la humedad y la luz; se puede utilizar con cartuchos de desecante Scienceware™, bidones o desecantes similares
Incluye Asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones indebidas, higrómetro montado en puerta
Modelo 3,0
N.º de estantes 3
Resistencia Productos químicos, tinciones y grietas finas
Tipo de estante Extraíble perforado
Intervalo de temperatura (imperial) De 41 ° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 40°C
Volumen (imperial) 1,55 pies cúb.
Dimensiones (L x An) 16,3 x 13,4 in. (41,4 x 34,1 cm)
Longitud (imperial) 16,3 in
Longitud (métrico) 41,4 cm
Anchura (imperial) 13,4 in
Anchura de la puerta (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 34,1 cm
Anchura de la puerta (métrico) 22,5 cm
Altura (imperial) 16,4 in
Altura de la abertura (imperial) 12,3 in
Altura (métrico) 41,7 cm
Fondo (imperial) 16,3 in
Fondo (métrico) 41,4 cm
Tensión 230 V