Learn More
Bel Art™ Secador™ Gabinete desecador automático, modelo horizontal 4.0
Descripción
- Diseño atractivo y construcción robusta del Secador La línea de gabinetes desecadores asegura un almacenamiento fácil y confiable de productos sensibles a la humedad y a la luz.
- El sistema de deshumidificación electrónica patentado reduce la humedad y hace circular aire seco automáticamente, liberando a los usuarios de tener que monitorear y cambiar desecantes.
- Durastar™ La construcción de copoliéster bloquea el 99% de la luz UV y resiste manchas, agrietamiento y ataques químicos.
- Los modelos de color ámbar reducen la penetración de luz visible en más del 50% para almacenar materiales sensibles a la luz, como reactivos, estándares analíticos y compuestos de investigación.
- Las puertas grandes con higrómetro de dial fácil de ver maximizan el acceso al espacio interior y tienen un diseño de sello patentado, pestillos de pestaña y presillas de seguridad para un candado o sellos a prueba de manipulaciones.
- Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; Espacio para desecante debajo del estante inferior.
- El modelo horizontal 4.0 tiene un tamaño más ancho, una altura más baja y una puerta estilo horno abatible.
- Patentes de EE.UU.: 6.772.534; 6.834.920; 7.114.266; 7.318.630 y D474.626.
- Las unidades 4.0 se pueden convertir de configuración horizontal a vertical o viceversa girando la unidad y solicitando la cantidad adecuada de estantes (consulte Información de pedidos).
- Secador 2.0: volumen interno de 1,16 pies cúbicos, 16,3 L x 13,4 W x 12,4 in. H
- Secador 3.0: volumen interno de 1,55 pies cúbicos, 16,3 L x 13,4 W x 16,4 in. H
- Secador 4.0: volumen interno de 1,87 pies cúbicos, 16,3 L x 13,4 W x 20,4 in. H
Información de órdenes
Hay estantes de repuesto disponibles: Estante de repuesto para gabinetes horizontales 4.0, n.° de fabricante 420740001
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Transparente |
| Modelo de cabina | Horizontal |
| Material | Copoliéster |
| Tipo de producto | Desecador |
| Modelo de puerta | De estilo horno abatible con bisagras inferiores |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la humedad y la luz; se puede utilizar con cartuchos de desecante Scienceware™, bidones o desecantes similares |
| Incluye | Asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones indebidas, higrómetro montado en puerta |
| Modelo | 4 |
| N.º de estantes | 2 |
| Mostrar más |