Learn More
Bel-Art™ Samplit™ Sistema de cuchara y contenedor
Beschreibung
- La pala rígida está fabricada con poliestireno blanco de alto impacto y es lo suficientemente fuerte para perforar semisólidos como queso, helado e incluso suelo o materiales granulares
- Un asa acanalada proporciona un excelente agarre para empujar y girar la pala
- La profundidad y la forma de la pala mantienen las muestras contenidas al tiempo que permiten una dispensación sencilla en el recipiente de estireno transparente
- Se suministran con etiquetas para la identificación de muestras
- Poxygrid™ El soporte para botellas de centrífuga (n.º de fabricante 198560250) se puede utilizar para almacenar y transportar Samplit contenedores
Bestellinformation
Longitud total del sistema: 7 0,25 in (18,5cm).
Los productos esterilizados no son retornables.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (imperial) | 6,5 oz |
| Capacidad (métrico) | 190 mL |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Pala |
| Longitud (imperial) | 7,25 in |
| Incluye | Contenedores transparentes herméticos de 190 ml, 11 de alto x 4,7 cm de diámetro interior, envueltos individualmente con etiquetas para identificación. |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de mango | Acanalado |
| Longitud (métrico) | 18,4 cm |
| Esterilidad | Estériles |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?