Learn More
Bel-Art™ Jarra de residuos de seguridad
Código de producto. 30193434
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
22,000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30193434 22,000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 30193434 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H119190000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    178.21€ / paquete de 1
    Ahorro 14.79€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Pico vertedor fácil de utilizar.
  • Embudo acampanado y en ángulo para facilitar el llenado.
  • La tapa a presión atrapa los humos
  • Tapa de rosca adicional para transporte
  • Transparente para ver el nivel del líquido.
  • Amplia área lisa para etiquetar y escribir.
  • Graduado en galones estadounidenses
Especificaciones
Capacidad 703,99 onzas, 22000 ml
Capacidad (métrico) 22,000 mL
Color Translúcido
Incluye Parte superior en forma de embudo ensanchada y en ángulo, abertura de cuello de 64 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca ancho, de rosca
Altura (métrico) 381 mm
Anchura (imperial) 302 mm
Altura (imperial) 15 in
Material del cierre Polietileno
Tamaño del tapón 43 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5 gal
Forma Cilíndrico
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Jarra cuadrada