Learn More
Bel-Art™ Kit de base para nivelación de caudalímetro SP Scienceware™ Riteflow™
Descripción
- Base triangular Plexiglas™ de 15,2 cm
- Tres pies ajustables
- Nivel para viales
- Para su uso con caudalímetros montados Riteflow
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Caudalímetros Scienceware con números de catálogo: Series 11-163-75 y -77 |
| Tipo | Kit de base de nivelación |
| Para utilizar con (aplicación) | Asegura que el caudalímetro se encuentra en una posición exactamente vertical, lo que elimina el error causado por la fricción entre el flotador y el tubo de flujo |
| Tamaño | 15,2 cm (6 in) |