Learn More
Bel-Art™ Llaves de paso de repuesto SP Scienceware™
Descripción
El cuerpo de polipropileno cuenta con un tapón de PTFE de Teflon™, una arandela y un asa de color rojo brillante
- Enchufe de tres vías para drenaje de vacío, desconexión y liberación de vacío
- La junta cónica encaja en el orificio del desecador
Aptos para su uso en los modelos de desecador: 08-594-15A, 08-594-16A, 08-594-15B, 08-594-16B, 08-594-15C, 08-594-16C, 01-817-50
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Llave de paso de 3 vías |
| Calibre de tapón | 0,24 in x 0,38 in de D.E. |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Vacuum Desiccator Cabinets |
| Para utilizar con (equipo) | Desecadores Scienceware™, modelos compactos y Techni-Dome™ 360 |
| Incluye | Arandela, mango rojo brillante de alta visibilidad con tuerca |
| Plug Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Outlet Port | Slip macho |
| Connectors | 3-way |
Teflon™ es una marca comercial registrada de Chemours Company FC LLC utilizada bajo licencia por Bel-Arts Products, Inc.