Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Racks dispensadores de placas de Petri
Código de producto. 11352194
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
11
33
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
5,75 x 12,75 x 11 in.
5,75 x 4,25 x 11 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11352194 11 5,75 x 4,25 x 11 in. cada uno
10779455 33 5,75 x 12,75 x 11 in. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352194 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F189780001
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tiene capacidad para entre 11 y 33 placas de Petri de plástico. Bel-Art™ Poxygrid™ Los estantes dispensadores de placas de Petri son duraderos y dispensan las placas una a una.
Tiene capacidad para entre 11 y 33 placas de Petri de plástico. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Los estantes dispensadores de placas de Petri son duraderos y dispensan las placas una a una.
  • Diseño resistente de alambre de acero con revestimiento de epoxi
  • Las placas se cargan desde la parte superior y se dispensan desde la parte inferior
  • Cada canal admite hasta once placas Petri de plástico de 100 x 20 mm.
  • Se inclina hacia atrás para una cómoda presentación de las placas
  • No apto para placas de Petri de vidrio
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Placas de Petri
Material Cable de acero
Posiciones 11
Forma Cilíndrico
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas de Petri de 10 x 2 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,75 x 4,25 x 11 in.
Longitud (métrico) 14,6 cm
Longitud (imperial) 5,75 in
Anchura (imperial) 4,25 in
Altura (imperial) 11 in
Incluye Solo rack
Tipo de producto Petri Dish Rack
Diámetro interior (métrico) 100 mm
Altura (métrico) 28 cm
matriz, red, conjunto 1 x 1
Anchura (métrico) 10,7 cm