Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Rack de transporte de placas de Petri
Código de producto. 11785495
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
15
30
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
11785495 30 1 PCS
11362194 15 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11785495 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor H189790000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    90.84€ / paquete de 1
    Ahorro 20.16€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Su abertura frontal ancha evita que las placas se deslicen durante el transporte, al tiempo que permite una carga y vaciado fáciles desde la parte superior
  • No aptas para placas de vidrio
  • Los bastidores contienen 30 placas de Petri de plástico de tamaño 100 x 20 mm en tres pilas.
  • El alambre de acero recubierto de epoxi es resistente a los productos químicos y a la corrosión y se puede esterilizar en autoclave con vapor °a 121 °C (250 °F).
  • 13,5 largo x 4,25 ancho x 12 in. Alto (343 x 105 x 305 mm)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Placas de Petri (100 mm)
Material Cable de acero
Posiciones 30
Forma Cilíndrico
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas de Petri de 10 x 2 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,5 x 4,125 x 12 in. (343 x 10,5 x 30,5 cm)
Longitud (métrico) 343 cm
Longitud (imperial) 13,5 in
Anchura (imperial) 4,125 in
Altura (imperial) 12 pulg
Incluye Solo rack
Tipo de producto Gradilla para placas de Petri
Diámetro interior (métrico) 100 mm
Altura (métrico) 30,5 cm
matriz, red, conjunto 1 x 3
Anchura (métrico) 10,5 cm