Learn More
Bel-Art™ Poxygrid™ Bastidores de conos Imhoff
Código de producto. 13432199
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
44,45 cm
N.º de lugares:
3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) N.º de lugares Tamaño de la unidad
13432199 44,45 cm 3 cada uno
1 options
Código de producto. 13432199 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F389930003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    100.41€ / paquete de 1
    Ahorro 3.59€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Las ligeras gradillas Poxygrid admiten tres o cuatro conos de sedimentación Imhoff en una sola fila para una visualización más clara
  • Las puntas cónicas se mantienen fuera de la mesa de trabajo para facilitar la visualización; permite la extracción del tapón si es necesario
  • Los bastidores de alambre están recubiertos de epoxi para ofrecer una mayor durabilidad y facilitar la limpieza
  • Su amplia base proporciona estabilidad sin aglomerar la mesa de trabajo
Especificaciones
Volumen (métrico) 3 lugares
N.º de lugares 3
Estilo de punta Cono
Tipo Cono de sedimentación Imhoff
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17,5 × 6,75 × 16 pulg (44,45 × 17,14 × 40,6 cm)
Longitud (imperial) 17,5 in
Longitud (métrico) 44,45 cm
Anchura (imperial) 6,75 in
Anchura (métrico) 17,14 cm
Altura (imperial) 16 pulg
Altura (métrico) 40,6 cm