Learn More
Bel Art™ Gradillas para placas Petri/placas de contacto SP Scienceware™ Poxygrid™
Descripción
- La gradilla de alambre de acero con revestimiento de epoxi azul duradero admite placas de contacto con tapas de 72 mm de diámetro máximo
- Resistentes a productos químicos y a la corrosión
- Adecuadas para modelos RODAC™ y BD™
- El tamaño compacto maximiza el espacio de la incubadora
- Las gradillas son esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Placas de Petri |
| Material | Cable de acero |
| Posiciones | 10 |
| Forma | Cilíndrico |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de contacto con tapas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,62 x 3,25 x 5,5 pulg (24,6 x 8,2 x 14 cm) |
| Mostrar más |