Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Cestas
Código de producto. 11783207
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
24,75 x 14 x 6 in.
11 x 6 x 3,5 in.
14 x 11 x 3,5 in.
20 x 11 x 3,5 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11783207 14 x 11 x 3,5 in. cada uno
11763207 24,75 x 14 x 6 in. cada uno
11773207 11 x 6 x 3,5 in. cada uno
11793207 20 x 11 x 3,5 in. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11783207 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor H167660000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La construcción de cable de acero con revestimiento de epoxi soporta las duras condiciones del laboratorio
La construcción de cable de acero con revestimiento de epoxi soporta las duras condiciones del laboratorio
  • Resisten oxidación, corrosión, disolventes, ácidos y álcalis
  • Prácticos para el transporte y la inmersión de lotes de vidrio
  • Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Material de laboratorio
Material Acero con revestimiento de epoxi
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Tamaño 360 x 280 x 90 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14 x 11 x 3,5 in.
Longitud (métrico) 36 cm
Longitud (imperial) 14 pulg
Anchura (imperial) 11 in
Altura (imperial) 3,5 in
Incluye Basket Only
Tipo de producto Cestillo
Altura (métrico) 8,8 cm
matriz, red, conjunto 1 x 1
Anchura (métrico) 28 cm