Learn More
Bel-Art™ Poxygrid™ DBO Gradilla de frascos
Product Code. 15343954
Change view
Click to view available options
Admite:
Frascos biológicos (300 ml)
Unit Size:
cada uno
Product Code. Admite Unit Size
15343954 Frascos biológicos (300 ml) cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15343954 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F169690012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    138.16€ / paquete de 1
    Ahorro 5.84€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los bastidores tienen 12 lugares (3 x 4 filas) para botellas de demanda biológica de oxígeno de 300 ml
  • Apilable para almacenamiento o refrigeración, permitiendo 16,7 cm (6,56 in). entre bastidores
  • Fabricados con cable de acero con revestimiento de epoxi
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C (250 °F)
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Frascos biológicos (300 ml)
Material Cable de acero
Posiciones 12
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,25 × 12,5 × 7,25 pulg (24 × 32 × 18 cm)
Longitud (métrico) 24 cm
Longitud (imperial) 9,25 in
Anchura (imperial) 12,5 in
Altura (imperial) 7,25 in
Tipo de producto Gradilla de frascos
Diámetro interior (métrico) 67 mm
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 18 cm
matriz, red, conjunto 3 X 4
Anchura (métrico) 32 cm