Learn More
Bel-Art™ Gradillas con inclinación para tubos de 50 ml SP Scienceware™ Poxygrid™
Descripción
Angled rack is useful for keeping tube caps and marked contents easily readable, frequently used reagents at an ergonomic angle or draining excess supernatant fluid from pellets.
Capacidad para 8 tubos cónicos de 50 ml u otros recipientes de hasta 30 mm de diámetro
- Se puede acoplar a la parte inferior de un estante utilizando puntos de montaje integrados (tornillería no incluida); mantiene las muestras fuera de la mesa de trabajo, pero al alcance
- El cable de acero está recubierto de epoxi para una larga vida útil y fácil limpieza; no se ve afectado por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F).
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blue |
| Admite | Tubos (30 mm), Tubos (50 ml) |
| Material | Acero con revestimiento de epoxi |
| Posiciones | 8 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos cónicos u otros recipientes de hasta 30 mm de diámetro. |
| Altura (imperial) | 0,75 in |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.