Learn More
Bel-Art™ Frascos cuentagotas SP Scienceware™ Polystop™
Código de producto. 10389547
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10389547 30 ml cada uno
10521958 60 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10389547 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F116040030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Evite el desconchado del cuentagotas de vidrio al volver a insertarlo en el frasco cuentagotas
  • El cuentagotas se libera fácilmente, mientras que el tapón permanece acoplado al cuello del frasco, lo que proporciona un espacio de retorno seguro para el cuentagotas
  • Tapón de poliestireno
  • El frasco de vidrio transparente tiene un cuello en T esmerilado y el cuentagotas dispone de una pera de vinilo suave
  • Se desmonta para facilitar la limpieza
Especificaciones
Capacidad 30 ml (1 oz)
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Material De cristal
Cantidad 1 unidad
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Dropper Capacity 30 mL
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Boca Estrecho, de rosca
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 77.5 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Anchura (imperial) 1.43 in.
Altura (imperial) 3.05 in.
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 36.3 mm
Tipo de tapón Threaded
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable