Learn More
Bel-Art™ Gradilla para tubos de microcentrífuga de polipropileno
Código de producto. 15356279
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones unitSize
15356279 20 cada uno
1 options
Código de producto. 15356279 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F188430000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Admite veinte tubos para microcentrífuga de 1,5 ml
Admite veinte tubos para microcentrífuga de 1,5 ml
  • La gradilla de dos niveles aloja los tubos de modo que sobresalgan alrededor de 2,5 cm (1 pulgada) por encima de la superficie de la gradilla para una manipulación eficaz
  • Pocillos numerados
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Información de órdenes
General: (21 x 7 x 3,5 cm) (L x An x Al).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (1,5 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 20
Forma Rectángulo
Apilables No
Esterilidad No estéril
Cantidad 6/caja
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,25 × 2,75 × 1,37 pulg (21 × 7 × 3,5 cm)
Longitud (métrico) 21 cm
Longitud (imperial) 8,25 in
Anchura (imperial) 2,75 in
Altura (imperial) 1,37 in
Tipo de producto Gradilla para tubos para microcentrífuga
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 3,5 cm
matriz, red, conjunto 10 x 2
Anchura (métrico) 7 cm