Learn More
Bel-Art™ Jarras graduadas de polipropileno
Descripción
Construidos en polipropileno translúcido, ideales para uso general en laboratorio, ofrecen picos bien diseñados y asas grandes.
- Graduaciones métricas impresas en la pared exterior
- Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
- Asa bien equilibrada para vertido controlado
- Los modelos de 5000 ml (5 l) y 10 000 ml (10 l) cuentan con un mango moldeado actualizado para un agarre más seguro y una ranura para la mano rediseñada en la base para levantarlo fácilmente.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (imperial) | 2,5 in |
| Diámetro del área superior (métrico) | 6,35 cm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para un vertido controlado, resistencia a productos químicos, a prueba de roturas |
| Altura (imperial) | 4,7 in |
| Altura (métrico) | 11,9 cm |
| Incrementos | 5 ml |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 250 °F |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 121 °C |
| Mostrar más |