Learn More
Bel-Art™ Embudo de tallo corto, crestas externas
Descripción
- Muy recomendable para trabajo continuo de laboratorio.
- Duraderos
- Versátil:
- Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 17 cm |
| Capacidad (métrico) | 720 mL |
| Diámetro del tubo (métrico) | 2.54 cm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 18,73 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud del tubo (métrico) | 7.5 cm |
| Tipo de producto | Embudo de llenado |