Learn More
Bel-Art™ Cubos grandes
Código de producto. 17142986
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
13,2 L
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Material unitSize
17142986 13,2 L Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 17142986 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F167760000
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubos resistentes con tapas/cubiertas ajustadas y asas de sujeción chapadas en acero
  • Los cubos blancos translúcidos permiten una visualización más sencilla del nivel de líquido
  • El polipropileno es esterilizable en autoclave con vapor (121 °C), el polietileno no es esterilizable en autoclave
  • El balde de 8 qt./7,6 l tiene un anillo de soporte extraíble de acero chapado y asa de alambre
  • El balde de 14 qt./13,2 l tiene un asa de alambre oscilante de acero chapado con agarre, sin anillo de soporte
  • Los baldes grandes cumplen con la especificación MIL-P36257A estadounidense
Especificaciones
Tipo de producto Balde
Capacidad (métrico) 13,2 L
Graduaciones Ninguno
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2,99 gal
Certificaciones/conformidad EE. UU., MIL-PL36257A
Color Blanco
Descripción Cubo de 2,99 gal
Material del mango Acero chapado
Altura (imperial) 12,75 in
Altura (métrico) 32 cm
Incluye asa basculante con revestimiento de acero con agarre, cubierta ajustada