Learn More
Bel-Art™ Tubos de secado de polietileno con conectores de tubos SP Scienceware™
Código de producto. 17840695
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
22 mm
152 mm
203 mm
Tipo de producto:
Punta de repuesto del tubo de secado
Tubo de secado
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tipo de producto Tamaño de la unidad
17840695 22 mm Punta de repuesto del tubo de secado paquete de 12
11801223 152 mm Tubo de secado 12 PCS
11801273 203 mm Tubo de secado paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17840695 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F199650000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.30€
    15.97€ / paquete de 12
    Ahorro 3.33€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Requires
Desecantes
Llene estos tubos rectos de polietileno irrompibles con un desecante. Los tubos se suministran con gradillas que admiten tubos de 6,35 a 9,525 mm (0,25 a 0,375 in).
  • Dimensiones: 16 mm de diámetro interior x 19 mm de diámetro exterior (0,675 x 0,75 in) en tres opciones de longitud (4, 6 u 8 in)
  • Cada tubo se suministra con dos accesorios de polipropileno que aceptan de 6,4 a 9,5 mm (0,25 a 0,375 in). Tubos de identificación
  • Las puntas de ajuste adicionales se pueden adquirir por separado
  • Agente de secado no incluido
Especificaciones
Se adapta al tubo Entre 6,4 y 9,5 mm
Longitud de la punta (imperial) 0,87 in
Longitud (imperial) 0,87 in
Longitud de la punta (métrico) 22 mm
Longitud (métrico) 22 mm
Material Polietileno
Tipo de producto Punta de repuesto del tubo de secado