Learn More
Bel-Art™ Tubos de secado de polietileno con conectores de tubos SP Scienceware™
Descripción
Requires
Desecantes
- Dimensiones: 16 mm de diámetro interior x 19 mm de diámetro exterior (0,675 x 0,75 in) en tres opciones de longitud (4, 6 u 8 in)
- Cada tubo se suministra con dos accesorios de polipropileno que aceptan de 6,4 a 9,5 mm (0,25 a 0,375 in). Tubos de identificación
- Las puntas de ajuste adicionales se pueden adquirir por separado
- Agente de secado no incluido
Especificaciones
Especificaciones
| Se adapta al tubo | Entre 6,4 y 9,5 mm |
| Longitud de la punta (imperial) | 0,87 in |
| Longitud (imperial) | 8 pulg |
| Longitud de la punta (métrico) | 22 mm |
| Longitud (métrico) | 203 mm |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Tubo de secado |