Learn More
Bel-Art™ Lector de placas
Descripción
- Para examinar monocapas celulares y clones celulares, así como para contar placas virales o colonias bacterianas
- Lectura fácil y segura de pruebas de hemaglutinación, inhibición de hemaglutinación, hemólisis y aglutinación
- Cubierta transparente para dejar placas
- El espejo grande y ajustable es perfecto para visualizar la parte inferior de las placas
- La ampliación del espejo es 3 veces el tamaño real de la placa.
- Fabricado con polipropileno con una cubierta acrílica transparente de vidrio para la colocación de placas y placas Petri
Pruebas de hemaglutinación, inhibición de hemaglutinación, hemólisis y aglutinación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Lector de placas de microtitulación |
| Tipo de pantalla | Ninguno |
| Aumento | 3X |
| Material | Polipropileno, cubierta acrílica de vidrio transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de hemaglutinación, inhibición de hemaglutinación, hemólisis y aglutinación |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de microtitulación |