Learn More
Bel-Art™ Cubreobjetos de plástico
Código de producto. 12937320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
12937320 1000/paq. paquete de 1000
1 options
Código de producto. 12937320 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H446900000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cubreobjetos de vinilo flexibles se envasan con tejido intercalado para su protección.
  • Proporciona un índice de refracción similar al vidrio
  • Irrompible, más seguro que el vidrio
  • Se utiliza en laboratorios biológicos y médicos, así como en aplicaciones educativas
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Cuadrado
Material Vinilo
Longitud (métrico) 22 mm
Anchura (métrico) 22 mm
Grosor (métrico) 15 mm
Para utilizar con (aplicación) Para separar tejidos y evitar arañazos
Cantidad 1000/paq.