Learn More
Bel-Art™ Mano de mortero SP Scienceware™ combinado con tubo de 1,5 ml
Descripción
Para la resuspensión de células bacterianas, precipitados de ácidos nucleicos o proteínas y gránulos de otros materiales
- Polipropileno desechable moldeado
- Se suministra con tubos de microcentrífuga de 1,5 ml de la misma forma para una molienda óptima
- Longitud del mortero: 3,5 in (8,5cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Resuspensión de células bacterianas, precipitados de ácidos nucleicos/proteínas y gránulos de otros materiales |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de microcentrífuga de 1,5 ml |
| Desechables | Sí |
| Longitud (imperial) | 3,34 in |
| Capacidad (métrico) | 8 mL |
| Longitud (métrico) | 85mm |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño | Paquete de 100 |