Learn More
Bel-Art™ Abrazadera de compresor de tornillo de nailon SP Scienceware™
Descripción
La abrazadera para tubos con mordazas anguladas evita que el tubo se deslice hacia fuera.
- La pinza de tubos de nailon de mordaza abierta se adapta a cualquier tubo de hasta 1/4 pulg (6,4mm)
- La pinza para tornillos de mariposa aplica una fuerza uniforme
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 12 paq. |
| Tipo | Abrazadera de compresor de tornillo |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con (equipo) | D. E. de 0,31 cm (0,25 pulgadas) Tubo |
| Longitud (imperial) | 2,31 in |
| Longitud (imperial) de la abertura | De 0 a 77,97 mm (0,25 pulgadas) |
| Longitud (métrico) | 5,867 cm |
| Longitud (métrico) de la abertura | 0 a 0,63 cm |
| Color | Marrón |
| Jaw Type | Angular |
| Mostrar más |