Learn More
Bel Art™ No-Wire™ Racks multitubos
Código de producto. 11892693
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos de centrífuga (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Tubos de centrífuga (6 x 50 ml y 12 x 15 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
11892693 Tubos de centrífuga (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml) cada uno
11802703 Tubos de centrífuga (6 x 50 ml y 12 x 15 ml) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11892693 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F187453011
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene una combinación de tubos para centrífugas de los tamaños habituales en una única gradilla.
  • Acomode tubos de fondo redondo y cónico
  • Polipropileno blanco
  • Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
  • Envío en paquete plano y de montaje fácil
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos de centrífuga (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 36
Forma Rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de fondo redondo y cónico
Tamaño 24,6 x 10,4 x 6,4 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,6 x 10,4 x 6,4cm
Longitud (métrico) 246 mm
Tipo de producto Bastidor múltiple universal
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 64 mm
matriz, red, conjunto 90 x 1
Anchura (métrico) 104 mm