Learn More
Bel-Art™ Gradillas de cubetas SP Scienceware™ No-Wire™
Código de producto. 10003054
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Celdas de trayecto de luz (10 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
10003054 Celdas de trayecto de luz (10 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 10003054 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F185200000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.90€
    27.49€ / paquete de 1
    Ahorro 12.41€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Soporte antiarañazos para las delicadas celdas de espectrofotómetros
No-scratch support for delicate spectrophotometer cells
  • La gradilla de polipropileno mantiene de forma segura las cubetas de trayectoria de la luz en una matriz de 6 x 7.
  • Las placas terminales admiten el uso de etiquetas para una rápida identificación.
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
  • Se envía en embalaje plano; fácil montaje sin herramientas.
  • Blanco
  • Apilable
  • Dimensiones: 13 x 11 x 4,3 cm (L x An x Al)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color White
Admite Celdas de trayecto de luz (10 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 42
Forma Square
Apilables Yes, When Empty
Para utilizar con (equipo) Cubeta
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 × 4,15 × 1,7 pulg (13 × 10,5 × 4,3 cm)
Longitud (métrico) 13 cm
Longitud (imperial) 5 in
Anchura (imperial) 4,15 in
Altura (imperial) 1,7 in
Tipo de producto Cuvette Rack
Altura (métrico) 4,3 cm
Anchura (métrico) 10,5 cm