Learn More
Bel Art™ No-Wire™ Estantes para botellas y viales
Descripción
Se ofrecen 5 configuraciones de rejilla. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Los soportes para botellas y viales se adaptan a la mayoría de botellas y viales pequeños.
- Lo suficientemente pequeño para cogerlo con una mano
- Sumergible
- Esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 4,3 cm)
- Se envía en plano, pero se monta de forma rápida y sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (30 mm) |
| Material | Polietileno |
| Posiciones | 6 |
| Forma | Cuadrado |
| Apilables | Sí, cuando está vacía |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 x 4,3 cm) |
| Longitud (métrico) | 13 cm |
| Mostrar más |