Learn More
Bel-Art™ Gradillas para tubos SP Scienceware™ Nessler
Código de producto. 12982550
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones unitSize
12982550 6 cada uno
1 options
Código de producto. 12982550 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F189860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Incluyen seis posiciones, 27 mm de diámetro para alojar tubos de 50 ml
  • La altura total de la plataforma es de 10 cm (4 pulg)
  • La cubierta de fondo plano proporciona una superficie reflectante para tubos
  • Montaje sencillo a presión
  • Esterilizable en autoclave a vapor
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Admite Tubes (5 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 6
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30 × 9.5 × 14 cm (11.75 × 3.75 × 5.5 pulg)
Longitud (métrico) 30 cm
Longitud (imperial) 11,75 in
Anchura (imperial) 3.75 pulg
Altura (imperial) 5,5 in
Tipo de producto Gradilla, tubo
Altura (métrico) 14 cm
Anchura (métrico) 9.5 cm