Learn More
Bel-Art™ Soporte de columna para cromatografía múltiple
Código de producto. 10305313
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10305313 30 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10305313 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F182020000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Dos varillas de soporte y bases. Pedir por separado Número de catálogo 22-260469.
Los bucles de plástico con capacidad de cierre sostienen las columnas sin producir arañazos
  • Mantiene de forma segura hasta ocho columnas de cromatografía en o entre sus bucles flexibles a una altura ajustable
  • La parte posterior de plástico rígido está montada en dos bloques de soporte de plástico de polietileno que se deslizan sobre las varillas de soporte
  • Apriete los tornillos para montar la gradilla a la altura deseada
  • Capacidad para albergar columnas de hasta 30 mm (1,19 pulgadas) de diámetro
Especificaciones
Diámetro (métrico) 30 mm
Longitud (métrico) 311 mm
Tipo Soporte de columna de cromatografía