Learn More
Bel-Art™ Fijador de ratón SP Scienceware™ con acceso dorsal
Código de producto. 12972590
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de peso:
De 18 a 35 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de peso Tamaño de la unidad
12972590 De 18 a 35 g cada uno
1 options
Código de producto. 12972590 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F464010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.30€
    74.26€ / paquete de 1
    Ahorro 16.04€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La inmovilización rápida y suave permite el acceso dorsal sin manos para realizar inyecciones subcutáneas sin riesgo de ser mordidos y menos probabilidad de que se peguen los dedos
  • Fabricado con TPX™ y se puede limpiar y esterilizar en autoclave o con etanol
  • Diseñado para su uso con ratones de 18 a 35 g
  • El embudo de entrada fácil de usar y dos posiciones de puerta permiten una inmovilización rápida, suave y segura del ratón; ahora ambas manos quedan libres para realizar tareas
  • El ratón se puede introducir en el fijador por la cabeza o la cola. Cuando se introduce por la cola, esta queda fuera del fijador para poder realizar tatuajes en la cola o sangrados de cola
  • La abertura circular en la parte superior del tubo proporciona acceso a la zona dorsal, lo que permite realizar inyecciones rápidas, precisas y uniformes en cada ratón
  • Uso seguro con etanol y otros desinfectantes habituales de laboratorio; no se agrieta ni desgasta como los fijadores de acrílico
  • Seguro para autoclave, lo que permite su uso con ratones inmunocomprometidos y otros ratones transgénicos de desarrollo especial
  • Los cuatro canales en forma de U integrados en la base permiten sujetar el fijador a una superficie y mantenerlo fijo en esa posición (piezas necesarias no incluidas)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Para inyecciones subcutáneas
Tipo Fijador de ratón
Incluye 2 posiciones de puerta, acceso dorsal
Material TPX™ PMP
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,8 x 3,9 x 2,6 pulg (17,4 x 10 x 6,7 cm)
Longitud (imperial) 6,8 in
Longitud (métrico) 17,4 cm
Anchura (imperial) 3,9 in
Anchura (métrico) 10 cm
Altura (imperial) 2,6 in
Altura (métrico) 6,7 cm
Diámetro (imperial) 1,25 in
Diámetro (métrico) 3,17 cm
Intervalo de peso De 18 a 35 g